Wichtige Dokumente
852471P
Avanti
C18(Plasm) LPE
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonym(e):
PE(18:1p/0:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (852471P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (852471P-100mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 852471P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+]([H])([H])[H])(OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)