Merck
852467C
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-(1-Enyl-stearoyl)-2-oleoyl-GPC, 1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/18:1(9Z)); 110629
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H86NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
772.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL (852467C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (852467C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852467C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (852467C-5mg)
2 mg/mL (852467C-10mg)
5 mg/mL (852467C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
C18(Plasm)-18:1 PC has been used as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Verpackung
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852467C-10mg)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852467C-25mg)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852467C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core-shell C30 particle column and high field orbitrap mass spectrometer
Narvaez-Rivas M and Zhang Q
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 (2016)
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate