Wichtige Dokumente
860586P
Avanti
18:0 SM (d18:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860586P, powder
Synonym(e):
N-Stearoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860586P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860586P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860586P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C41H83N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-41(45)42-39(38-49-50(46,47)48-37-36-43(3,4)5)40(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h32,34,39-40,44H,6-31,33,35-38H2,1-5H3,(H-,42,45,46,47)/b34-32+/t39-,40+/m0/s1
InChIKey
LKQLRGMMMAHREN-YJFXYUILSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- in Liposomen für die Messung der Ostreolysin-A (OlyA)-Bindung zur Interpretation des Einflusses der Phosphatidylcholine (PC) auf die Sphingomyelin (SM)/Cholesterin-Wechselwirkungen
- als Standard für die Quantifizierung von Sphingolipid-Metaboliten
- al Standard für die absolute Quantifizierung von epidermen Lipiden mittels Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC/MS/MS)
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)