Wichtige Dokumente
1.37032
Natronlauge
6 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Qualität
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Anwendung(en)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
Fremdaktivität
Aflatoxin
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
1.37032.9025 / 25L / PE canister
1.37032.9958 / 950L / IBC
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1