Wichtige Dokumente
1.09889
Supelco
Pufferkonzentrat
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 9.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Synonym(e):
Pufferkonzentrat für 500 ml Pufferlösung, pH 9,00 ± 0,02 (20 °C)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161705
NACRES:
NA.25
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to DIN 19266
Produktlinie
Titrisol®
pH-Wert
8.9 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das Titrisol® Referenzpufferkonzentrat [Borsäure/Kaliumchlorid/Natriumhydroxid; pH-Wert = 9,00 ± 0,02 (20 °C)] wird im gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabor mit einer kombinierten Glaselektrode und 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gegen ein zertifiziertes Primärstandard-Referenzmaterial gemäß DIN 19266 analysiert. Das konzentrierte Titrisol® Puffermaterial vereint Benutzerfreundlichkeit und maximale Präzision für das routinemäßige Kalibrieren und Überwachen von pH-Instrumenten. Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen pH-Pufferlösung muss das Titrisol® Pufferkonzentrat lediglich verdünnt werden.
Anwendung
  • Pufferkonzentrat in der Voramplifikation viraler Nukleinsäuren: In einer Studie wurden Pufferkonzentrate in verschiedenen Voramplifikationspipelines für virale Nukleinsäuren für die Metagenomik von Abwasserviren verwendet, wodurch die Genauigkeit und Effizienz von Virusnachweismethoden verbessert wurde (Fernandez-Cassi und Kohn, 2024).
  • Pufferkonzentrat in Kulturen von Myokardschnitten: Untersuchungen an Myokardschnitten von Kaninchen zeigten die entscheidende Rolle des Pufferkonzentrats bei der Aufrechterhaltung der Gewebestabilität und -funktion unter verschiedenen experimentellen Bedingungen, die für physiologische Studien von entscheidender Bedeutung sind (Baron et al., 2024).
  • Pufferkonzentrat in der Fluoreszenzspektroskopie: In einer Studie wurde die Wechselwirkung von Erythrosin B mit Herzmedikamenten unter Verwendung von Pufferkonzentrat zur Stabilisierung der Reaktionsbedingungen in der Fluoreszenz-, Streu- und Absorptionsspektroskopie untersucht (AlSalem et al., 2024).
  • Pufferkonzentrat in der Festkörper-NMR: Die Quantifizierung von Restwasser in pharmazeutischen Lösungen wurde durch den Einsatz von Pufferkonzentrat in der Festkörper-NMR verbessert, was die Bedeutung dieses Parameters für die Gewährleistung der Qualität und Stabilität pharmazeutischer Formulierungen unterstreicht (Du und Su, 2024).
  • Pufferkonzentrat in der elektrochemischen Detektion: Das Pufferkonzentrat erleichterte den elektrochemischen Nachweis von Iodid in Nuklear-Notfalltabletten und erwies sich als wesentlich für präzise und zuverlässige analytische Anwendungen in Notfallszenarien (Alqibthiyah et al., 2024).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Rückführbar auf Primärstandard-Referenzmaterialien von NIST und PTB
  • In Analytischer-Standard-Qualität
  • Unsicherheitsdaten und Rückführbarkeit werden in einem umfassenden und chargenspezifischen Analysezertifikat dokumentiert.
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (20 °C): 9,00 ± 0,02
Nach der Verdünnung auf 500 ml mit einer Kombinationsglaselektrode nach einer Mehrpunkt-Kalibrierung (gemäß DIN 19268) mit Referenzmaterialien zur Herstellung von Standardpufferlösungen nach DIN 19266 gemessen.
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List