Wichtige Dokumente
1.09883
Supelco
Pufferkonzentrat
(citrate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 3.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Synonym(e):
Pufferkonzentrat für 500 ml Pufferlösung, pH 3,00 ± 0,02 (20 °C)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161704
NACRES:
NA.25
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to DIN 19266
Produktlinie
Titrisol®
pH-Wert
3.00 (20 °C in H2O)
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das Titrisol® Referenzpuffer-Konzentrat [Citrat/Salzsäure; pH=3,00±0,02 (20 °C)] wird in dem nach ISO/IEC 17025 akkreditiertem Kalibrierlabor mit einer Glas-Einstabmesskette und Fünfpunktkalibrierung nach DIN 19268 gegen ein primäres Standardreferenzmaterial nach DIN 19266 analysiert. Das Titrisol® Referenzpuffer-Konzentrat lässt sich einfach anwenden und weist eine optimale Präzision für die Routinekalibrierung und Überwachung von pH-Geräten auf. Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen pH-Pufferlösung muss das Titrisol® Pufferkonzentrat lediglich verdünnt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Auf Primärstandardreferenzmaterial von NIST und PTB rückführbar
  • Analysestandard-Qualität
  • Die Unsicherheitsdaten und die Rückverfolgbarkeit sind in einem umfassenden chargenspezifischen Analysenzertifikat dokumentiert.
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (20 °C): 3,00 ± 0,02
Gemessen nach Verdünnung auf 500 ml mit einer Glas-Einstabmesskette nach Mehrpunktkalibrierung (nach DIN 19268) mit Referenzmaterialien für die Herstellung von Standardpufferlösungen nach DIN 19266.
Sonstige Hinweise
Please visit Physical & Chemical Property Standards to explore a wide selection of standards and certified reference materials (CRMs) for many tests parameters.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable