Wichtige Dokumente
1.09882
Supelco
Pufferkonzentrat
(citrate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 2.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Synonym(e):
Pufferkonzentrat für 500 ml Pufferlösung, pH 2,00 ±0,02 (20 °C)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161704
NACRES:
NA.25
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to DIN 19266
Produktlinie
Titrisol®
pH-Wert
2.0 (20 °C in H2O)
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das Titrisol®-Referenzpufferkonzentrat [Citrat/Salzsäure; pH = 2,00 ± 0,02 (20 °C)] wird im ISO/IEC 17025-akkreditierten Kalibrierlabor mit einer kombinierten Glaselektrode und Fünfpunktkalibrierung gemäß DIN 19268 im Vergleich zu einem zertifizierten Primärstandard-Referenzmaterial gemäß DIN 19266 analysiert. Das konzentrierte Titrisol®-Puffermaterial verbindet einfache Handhabung und maximale Genauigkeit für die routinemäßige Kalibrierung und Überwachung von pH-Instrumenten. Die gebrauchsfertige pH-Pufferlösung wird zubereitet, indem das Titrisol®-Pufferkonzentrat einfach verdünnt wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Rückführbar auf Primärstandard-Referenzmaterialien von NIST und PTB
  • Analytische Standard-Güteklasse
  • Unsicherheitsdaten und Rückführbarkeit sind in einem umfassenden und chargenspezifischen Analysenzertifikat dokumentiert.
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (20 °C): 2,00 +/- 0,02
Gemessen nach Auffüllen auf 500 mL mit einer Glas-Einstabmesskette nach Mehrpunktkalibrierung (gemäß DIN 19268) mit Referenzmaterialien für die Herstellung von Standardpufferlösungen gemäß DIN 19266.
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1