Wichtige Dokumente
1.06260
Supelco
Sodium
rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)
Synonym(e):
Sodium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
22.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141806
EG-Index-Nummer:
231-132-9
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
1.6 hPa ( 400 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>115 °C
Verunreinigungen
≤0.01% Chloride (Cl)
bp
889 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
97.8 °C
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Ca: ≤0.1%
K: ≤0.05%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
InChIKey
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.1 %
K (Kalium): ≤ 0.05 %
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F
Flammpunkt (°C)
82 °C