71172
Natrium
in kerosene, pieces (large), ≥99.8% (sodium basis)
Synonym(e):
Sodium metal
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 440 °C)
Assay
≥99.8% (sodium basis)
Form
pieces (large)
Qualität
in kerosene
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
97.8 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride, bromide (as Cl)-: ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤400 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
SMILES String
[Na]
InChI
1S/Na
InChIKey
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable