Merck
1.06237
Supelco
N-(1-Naphthyl)ethylendiamindihydrochlorid
GR for analysis ACS
Synonym(e):
N-(1-Naphthyl)ethylendiamindihydrochlorid, Naphthylethylendiamindihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
215-981-2
NACRES:
NA.05
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
1.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Löslichkeit
30 g/L
Schüttdichte
380 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[N+H2](CC[N+H3])c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChIKey
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Ersetzt: NX0230-1
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 97,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen der Lösung (20 g/l, Wasser): klar, vollständig gelöst
1-Naphthylamin (HPLC): ≤ 0,1 %
2-Naphthylamin (HPLC): ≤ 0,01 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 5,0 %
Sensitivität gegenüber Sulfanamid: entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable