Wichtige Dokumente
216615
Kaliumchromat
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
6.7 (vs air)
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
8.6-9.8 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
971 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES String
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChIKey
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the conversion of primary and secondary alcohol into aldehydes and ketones using tetrabutylammonium hydrogen sulfate catalyst.
Potassium chromate is also used:
- To prepare magnetoactive compound by reacting with iron(II) sulfate.
- As a reagent in the conversion primary allylic and benzylic halides to aldehydes.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?