Merck
237213
Sigma-Aldrich
Natriumnitrit
ACS reagent, ≥97.0%
About This Item
Lineare Formel:
NaNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 300
Assay
≥97.0%
Form
powder or crystals
Selbstzündungstemp.
914 °F
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumnitrit (NaNO2) ist eine anorganische Verbindung,die häufig als Reagens und als Katalysator in der synthetischen organischen Chemie eingesetzt wird.
Anwendung
Cokatalysator für die katalytische Oxidation von Alkoholen unter aeroben, lösungsmittelfreien Bedingungen.
Lösungsmittelfreie aerobe Oxidation von Alkoholen mit 1-Methyl-2-Azaadamantan-N-oxyl als durch Phasentrennung wiederverwertbarer Katalysator
Natriumnitrit kann bei folgenden Reaktionen als Reagens verwendet werden:      
  • Bei der Sandmeyer-Reaktion zur Umwandlung von Aminen in Diazo-Derivate und bei der Nitrierungsreaktion      
  • Bei der oxidativen Reaktion zur Bildung von C-C-Bindungen in Gegenwart von Sauerstoff als terminalem Oxidationsmittel.      
  • Bei der oxidativen Carbonitrierung von Alkenen in Gegenwart von K2S2O8.
Es kann auch als Nitrierungsmittel in der organischen Synthese dienen. Zum Beispiel wird NaNO2 für direkte C-H-Nitrierung, ipso-Nitrierung und Nitrierung über Übergangsmetall-katalysierte Kreuzkupplungsreaktion verwendet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sania Bibi et al.
Mikrochimica acta, 186(9), 595-595 (2019-08-04)
A cyclic voltammetric method is described for the determination of nitrite by using a multiwalled carbon nanotube paste electrode (MWCNT) that was modified with chitosan-functionalized silver nanoparticles (Chit-AgNPs). The AgNPs were prepared by one step procedure using chitosan as stabilizing
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 556-556 (1994)
Saurabh Srivastava et al.
Scientific reports, 8(1), 11326-11326 (2018-07-29)
Neuroinflammation is recognized as one of the obligatory pathogenic features of neurodegenerative diseases including Alzheimer's, Parkinson's or prion diseases. In prion diseases, space and time correlations between deposition of disease-associated, pathogenic form of the prion protein or PrPSc and microglial-mediated
P J McClure et al.
International journal of food microbiology, 14(1), 77-91 (1991-10-01)
An automated turbidimetric system using multiwelled plates was used to examine the effects of different combinations of NaCl (0.5-8.0% w/v), NaNO2 (0-400 micrograms/ml) pH (4.6-7.4) and temperature (5-30 degrees C) on the growth of Listeria monocytogenes in tryptone soya broth.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 999-999 (1994)