1.05574
TLC aluminum sheets, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonym(e):
Cellulose F Aluminum TLC Plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum support
cellulose matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
70-110 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Dickenschwankung: ≤ 30 µm
Aminosäuretest
hRf-Werte
- L-Serin, Aminosäuretest:
20 - 30
- L-Threonin, Aminosäuretest: 29 - 36
- L-Alanin, Aminosäuretest: 30 - 40
- L-Methionin, Aminosäuretest: 49 - 60
- L-Phenylalanin, Aminosäuretest: 59 - 70
- L-Leucin, Aminosäuretest: 66 - 76
Typischer Wert gemessen an einer Folie
Eluent: 1-Butanol/ Aceton/ Essigsäure/Wasser (35/35/7/23 v/v/v/v) Zweifachentwicklung