Merck
1.05118
SAFC
Kaliumsorbat
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, FCC, E 202
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Kaliumsorbat, Sorbinsäure Kaliumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7KO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
E-Nummer:
E202
EG-Index-Nummer:
246-376-1
Agentur
BP
ChP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Dampfdruck
<1 Pa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
powder
solid
Selbstzündungstemp.
>150 °C
pH-Wert
8-11 (20 °C, 1400 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>205 °C (decomposition)
Löslichkeit
1.95-543 g/L
Dichte
1.36 g/cm3 at 23.5 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChIKey
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Kaliumsorbat wird häufig als Konservierungsmittel in Formulierungen und Kosmetika verwendet. Außerdem wird es als Zusatzstoff zur Konservierung von Lebensmitteln eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3