05-389-AF488
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 23A8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1, Rac1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
23A8, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAC1(5879)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-389) is shown to be suitable also for Western blotting, immunohistochemistry, and immunoprecipitation applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Rac1 in A431 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable