553511
Rac1-Inhibitor II
The Rac1 Inhibitor II, also referenced under CAS 1090893-12-1, controls the biological activity of Rac1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Rac1-Inhibitor II
Qualitätsniveau
Assay
≥93% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Isoxazolyl-Benzamid-Verbindung, die wirksamer ist als NSC23766 (Best.-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-553502">;553502<;/A>; und <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-553508">;553508<;/A>;) bei der Hemmung der durch PDGF-BB- (Best.-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-521225">;521225<;/A>;) induzierten zellulären Rac1-Aktivierung (45,8 % gegenüber 11,1 % Hemmung durch 4 h Vorbehandlung der jeweiligen Verbindung bei 50 µ;M) in serumfreien SMC (menschliche aortische Glattmuskelzellen); stört die Rac1-Tiam1-Interaktion ohne Auswirkung auf die zelluläre Cdc42- und RhoA-Aktivierung oder Rac1-Interaktion mit dessen Effektor Pak1. Verhindert effektiv die durch PDGF-BB induzierte Membran-Kräuselung und Lamellipodia-Bildung in serumfreien 3T3-Zellen (4 h Vorbehandlung bei 25 µ;M). Auch im InSolution Format erhältlich (Best.-Nr. 553512<;/A>;).
Eine zellpermeable Isoxazolyl-Benzamid-Verbindung, die wirksamer ist als NSC23766 (Best.-Nr. 553502 und 553508) bei der Hemmung der durch PDGF-BB- (Best.-Nr. 521225) induzierten zellulären Rac1-Aktivierung (45,8 % gegenüber 11,1 % Hemmung durch 4 h Vorbehandlung der jeweiligen Verbindung bei 50 µ;M) in serumfreien SMC (menschliche aortische Glattmuskelzellen); stört die Rac1-Tiam1-Interaktion ohne Auswirkung auf die zelluläre Cdc42- und RhoA-Aktivierung oder Rac1-Interaktion mit dessen Effektor Pak1. Verhindert effektiv die durch PDGF-BB induzierte Membran-Kräuselung und Lamellipodia-Bildung in serumfreien 3T3-Zellen (4 h Vorbehandlung bei 25 µ;M).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Cancer letters, 522, 129-141 (2021-09-21)
Mutations of KRAS gene are found in various types of cancer, including colorectal cancer (CRC). Despite intense efforts, no pharmacological approaches are expected to be effective against KRAS-mutant cancers. Macropinocytosis is an evolutionarily conserved actin-dependent endocytic process that internalizes extracellular
Journal of cell science, 133(17) (2020-08-14)
Neutrophils rely on glycolysis for energy production. How mitochondria regulate neutrophil function is not fully understood. Here, we report that mitochondrial outer membrane protein Mitofusin 2 (MFN2) regulates neutrophil homeostasis and chemotaxis in vivo Mfn2-deficient neutrophils are released from the