Wichtige Dokumente
05-389-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-Rac1-Antikörper, Klon 23A8, Alexa Fluor 647 Konjugat
clone 23A8, from mouse, ALEXA FLUOR 647
Synonym(e):
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1, Rac1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 647
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
23A8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAC1(5879)
Allgemeine Beschreibung
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (UniProt P63000, auch bekannt als Cell migration-inducing gene 5 protein, p21-Rac1, Rac-1, Ras-like protein TC25, TC-25) wird beim Menschen vom RAC1-Gen (auch als TC25 bekannt) (ORF MIG5; Gen-ID 5879) kodiert. Rac1, RhoA und Cdc42 (UniProt P63000, P61586 bzw. P60953) gehören zu der am meisten untersuchten Rho-Familie von kleinen GTPasen, die an einer Reihe von Zellfunktionen wie Zellpolarität, Vesikeltransport und Zellzyklus beteiligt ist, indem sie die intrazelluläre Aktin-Dynamik reguliert. Bei Säugetieren umfasst die Rho-Familie 22 Mitglieder, die ferner in die Rac-Unterfamilie (Rac1, Rac2, Rac3 und RhoG), Cdc42-Unterfamilie (Cdc42, TC10, TCL, Chip und Wrch-1), RhoA-Unterfamilie (RhoA, RhoB und RhoC) und andere Rho-GTPasen (RhoE/Rnd3, RhoH/TTF, Rif, RhoBTB1, RhoBTB2, Miro-1, Miro-2, RhoD, Rnd1 und Rnd2) unterteilt werden können. Berichten zufolge reguliert Akt MLK3 (mixed-lineage kinase 3) durch die Phosphorylierung von Rac1 an Ser71.
Spezifität
Erkennt Rac1; starke Rac1-Präferenz mit leichter Rac2-Kreuzreaktivität.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das menschliches Rac in voller Länge enthält.
Anwendung
Der Anti-Rac1-Antikörper Klon 23A8, Alexa Fluor 647 Konjugat, ist ein Antikörper gegen Rac1 zur Verwendung in der Immunzytochemie.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Katalognr. 05-389) eignet sich auch für Western Blot, Immunhistochemie und Immunpräzipitation.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Qualität
Mittels Immunzytochemie in HeLa-Zellen beurteilt.
Analyse mittels Immunzytochemie: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Rac1 in HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~21 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes monoklonales Maus-Antikörperkonjugat in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable