Alle Fotos(1)
Key Documents
04-1488
Sigma-Aldrich
Anti-HIRA-Antikörper, Klon WC119
clone WC119, from mouse
Synonym(e):
DiGeorge critical region gene 1, HIR (histone cell cycle regulation defective) homolog A (S. cerevisiae), HIR histone cell cycle regulation defective homolog A, HIR histone cell cycle regulation defective homolog A (S. cerevisiae), TUP1-like enhancer of
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
WC119, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HIRA(7290)
Allgemeine Beschreibung
HIRA (TUP1 like enhancer of split protein 1) ist ein Protein, das primär im Zellkern lokalisiert ist. Es fungiert als Histon-Chaperon, um Histon H3.3 bevorzugt am Nukleosom zu platzieren. Es wird bei der Embryogenese weitläufig in verschiedenen Geweben exprimiert. Daten deuten darauf hin, dass HIRA in Mechanismen der Transkriptionsregulierung eine ähnliche Rolle spielt wie Hefe-HIR1 und -HIR2 zusammen. Das HIRA-Protein interagiert mit HIRIP3, HIRIP5, Histonen H2B und H4 sowie PAX3. HIRA könnte eine Rolle bei der Entstehung von DiGeorge-Syndrom (DGS), einer Entwicklungsstörung, spielen. Die klinischen Merkmale dieser Krankheit umfassen das Fehlen oder die Hypoplasie der Thymus- und Nebenschilddrüsen, Fehlbildungen des Herz-Kreislauf-Systems, Dysplasie des Gesichts, eine Gaumenspalte und geistige Behinderung.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt HIRA.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
GST-markiertes rekombinantes Protein, das humanem HIRA entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet. (Hall, C., et al. (2001). Molecular and Cellular Biology. 21(5):1854-1865.)
Der Anti-HIRA-Antikörper, Klon WC119 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von HIRA, auch bekannt als HIR-Homolog (histone cell cycle regulation defective), und wurde in WB und IP validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Chaperone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,44 µg/ml dieses Antikörpers wiesen HIRA in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 112 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
NIH/3T3-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetsuro Komatsu et al.
Journal of virology, 86(12), 6701-6711 (2012-04-13)
In infected cells, the chromatin structure of the adenovirus genome DNA plays critical roles in its genome functions. Previously, we reported that in early phases of infection, incoming viral DNA is associated with both viral core protein VII and cellular
Zhexin Zhu et al.
Cell stem cell, 20(2), 274-289 (2016-12-13)
The chromatin landscape and cellular metabolism both contribute to cell fate determination, but their interplay remains poorly understood. Using genome-wide siRNA screening, we have identified prohibitin (PHB) as an essential factor in self-renewal of human embryonic stem cells (hESCs). Mechanistically, PHB
Raul Bardini Bressan et al.
Cell stem cell, 28(5), 877-893 (2021-02-26)
Point mutations within the histone H3.3 are frequent in aggressive childhood brain tumors known as pediatric high-grade gliomas (pHGGs). Intriguingly, distinct mutations arise in discrete anatomical regions: H3.3-G34R within the forebrain and H3.3-K27M preferentially within the hindbrain. The reasons for
Kristina Ivanauskiene et al.
Genome research, 24(10), 1584-1594 (2014-07-23)
Histone variant H3.3 is deposited in chromatin at active sites, telomeres, and pericentric heterochromatin by distinct chaperones, but the mechanisms of regulation and coordination of chaperone-mediated H3.3 loading remain largely unknown. We show here that the chromatin-associated oncoprotein DEK regulates
Camille Cohen et al.
PLoS pathogens, 14(9), e1007313-e1007313 (2018-09-21)
Herpes simplex virus 1 (HSV-1) latency establishment is tightly controlled by promyelocytic leukemia (PML) nuclear bodies (NBs) (or ND10), although their exact contribution is still elusive. A hallmark of HSV-1 latency is the interaction between latent viral genomes and PML