Wichtige Dokumente
04-1550
Sigma-Aldrich
Anti-SC-35-Antikörper, Klon 1SC-4F11
ascites fluid, clone 1SC-4F11, from mouse
Synonym(e):
Protein PR264, Splicing component, 35 kDa, Splicing factor SC35, splicing factor, arginine/serine-rich 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1SC-4F11, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRSF2(6427)
Allgemeine Beschreibung
SC35, auch als Spleißfaktor SC35 und Spleißfaktor, Arginin-/Serin-reich 2 bekannt. Dieses Protein wird vom SFRS2-Gen kodiert und ist ein Mitglied der Spleißfaktor-SR-Familie. SC35 ist am Prä-mRNA-Spleißen beteiligt und kommt in Nukleärkörpern vor, die stark mit Poly(A)-RNA angereichert sind. Diese Nukleärkörper werden Nuclear Speckles, SC35-Domäne oder Spleißfaktorkompartimente (SFC) genannt. Der Zweck dieser Nukleärkörper ist noch stark umstritten. Speckles entsprechen zu großen Teilen, wenn nicht gänzlich, Ultrastrukturen namens Interchromatin-Granulat-Cluster (IGC). SC3-35 ist für Prä-mRNA-Spleißereignisse erforderlich und an der spleißosomalen Wechselwirkung und Anordnung hochgradig beteiligt. SC35 ist für die Anordnung des ATP-abhängigen Spleißkomplexes erforderlich. Er ist auch für die ATP-abhängige Kommunikation zwischen Prä-mRNA und U1- und U2-snRNP erforderlich.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt SC35.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Ovalbumin-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem SC35 entspricht.
Anwendung
Der Anti-SC-35-Antikörper Klon 1SC-4F11 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von SC-35, auch bekannt als Protein PR264, Spleißfaktor SC35, und wurde in WB und ICC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies SC35 in NIH/3T3-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies SC35 in 10 µg A431-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 35 kDa
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigter, konservierungsmittelfreier, monoklonaler Maus-IgG1κ-Aszites.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
A431-Zelllysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hanna Kędzierska et al.
International journal of molecular sciences, 17(10) (2016-10-01)
Serine and arginine rich splicing factor 2(SRSF2) belongs to the serine/arginine (SR)-rich family of proteins that regulate alternative splicing. Previous studies suggested that SRSF2 can contribute to carcinogenic processes. Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is the most common subtype
E Werwein et al.
Cell death & disease, 4, e511-e511 (2013-03-02)
B-Myb is a highly conserved member of the Myb transcription factor family that has essential roles in cell-cycle progression. Recent work has suggested that B-Myb is also involved in the cellular DNA-damage response. Here, we have investigated the fate of
Anastasia Selyutina et al.
iScience, 25(1), 103593-103593 (2022-01-11)
The HIV-1 capsid is the target for the antiviral drugs GS-CA1 and Lenacapavir (GS-6207). We investigated the mechanism by which GS-CA1 and GS-6207 inhibit HIV-1 infection. HIV-1 inhibition by GS-CA1 did not require CPSF6 in CD4+ T cells. Contrary to PF74
Ferdous Kadri et al.
The Journal of biological chemistry, 290(52), 30931-30946 (2015-11-05)
The HIV-1 transactivator protein Tat is implicated in the neuronal damage that contributes to neurocognitive impairment affecting people living with HIV/AIDS. Aberrant splicing of TAU exon 10 results in tauopathies characterized by alterations in the proportion of TAU isoforms containing
Jana Kralovicova et al.
Nucleic acids research, 42(12), 8161-8173 (2014-06-20)
Splice-switching oligonucleotides (SSOs) have been widely used to inhibit exon usage but antisense strategies that promote removal of entire introns to increase splicing-mediated gene expression have not been developed. Here we show reduction of INS intron 1 retention by SSOs