Merck
S-059
Supelco
AM2201 4-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.44
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1=CN(CCCC(CF)O)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H22FNO2/c25-15-18(27)9-6-14-26-16-22(20-11-3-4-13-23(20)26)24(28)21-12-5-8-17-7-1-2-10-19(17)21/h1-5,7-8,10-13,16,18,27H,6,9,14-15H2
InChIKey
HTFNNXALSQKDIS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A primary urinary metabolite of AM2201, a synthetic cannabinoid found in blends of the herbal mixture Spice. This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material for calibrators and controls in GC/MS and LC/MS Spice cannabinoid testing methods for forensic analysis, clinical toxicology, and urine drug testing applications.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)