Wichtige Dokumente
900407P
Avanti
16:0-pacFA PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 900407P, powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x10 mg (900407P-10MG)
pkg of 1 × 1 mg (900407P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 900407P
Lipid-Typ
click reagents
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H72N3O8P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-24-28-37(43)47-34-36(35-49-51(45,46)48-33-32-42(3,4)5)50-38(44)29-25-22-19-20-23-27-31-39(40-41-39)30-26-9-7-2/h2,36H,6,8-35H2,1,3-5H3/t36-/m1/s1
InChIKey
XBLDRLHMTZEHJM-PSXMRANNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)