Wichtige Dokumente
890815P
Avanti
DOSPA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
2,3-dioleyloxy-N-[2-(sperminecarboxamido)ethyl]-N,N-dimethyl-1-propanaminium HCl salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (890815P-1MG)
pkg of 1x5 mg (890815P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
cationic lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[NH+]([H])CCC[NH3+])NCC[N+](C)(C)CC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[5Cl-]
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-5MG)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)