Wichtige Dokumente
890000P
Avanti
MVL5
Avanti Research™ - A Croda Brand 890000P, powder
Synonym(e):
N1-[2-((1S)-1-[(3-aminopropyl)amino]-4-[di(3-amino-propyl)amino]butylcarboxamido)ethyl]-3,4-di[oleyloxy]-benzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg (890000P-1mg)
package of 1 × 5 mg (890000P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 890000P
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
transfection
cationic lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCOC1=C(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)C=C(C(NCCNC(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[N+](CCC[NH3+])([H])CCC[NH3+])=O)=O)C=C1.[5Cl-]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890000P-5MG)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available