Merck
860856P
Avanti
RBM14C16
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)palmitamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H47NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860856P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)