Wichtige Dokumente
860855P
Avanti
RBM14C12
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)dodecanamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)CCOC1=CC=C(C=CC(O2)=O)C2=C1
InChI
1S/C26H39NO6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-25(30)27-22(19-28)23(29)16-17-32-21-14-12-20-13-15-26(31)33-24(20)18-21/h12-15,18,22-23,28-29H,2-11,16-17,19H2,1H3,(H,27,30)/t22-,23+/m0/s1
InChIKey
NDFWDPYHZLWFTO-XZOQPEGZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)