Merck
100500C
Avanti
E.-coli-Extrakt gesamt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
E. coli Gesamtlipidextrakt
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 2 × 20 mL (100500C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100500C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100500C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
25 mg/mL (100500C-100mg)
25 mg/mL (100500C-1g)
25 mg/mL (100500C-500mg)
Lipid-Typ
lipid extracts
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt ist ein Extrakt von E. coli B (ATCC 11303), gewachsen bei 37 °C auf Kornberg-Minimal-Medium und entnommen bei 3/4 exponentieller Wachstumsphase. Der E.-coli-Gesamtlipidextrakt ist ein Chloroform:Methanol-Extrakt des jeweiligen Gewebes. Dieser Extrakt wird unter Verwendung von entionisiertem Wasser getrennt; die Chloroform-Phase wird dann konzentriert.
Anwendung
E. coli-Extrakt gesamt eignet sich:
  • für die Solubilisierung von His6-markiertem wtABCG2 und dessen steroidbindenden Element (SBE)-Mutantenvarianten
  • zur Präparation von E. coli-Liposomen für den liposomalen Inhalt freisetzenden Assay
  • zur Bestimmung der an aufgereinigtes AdiC in DDM (n-Dodecyl-β-D-maltopyranosid) und OM (n-Octyl-β-D-maltopyranosid) bindenden Phospolipidtypen
E. coli-Extrakt gesamt wurde verwendet:
  • für die Herstellung kleiner unilamellarer Vesikel (SUV)
  • als ein Referenzstandard in der Elektrospray-Ionisations-Massenspektrometrie (ESI-MS/MS)
  • für die Rekonstitution von ABC-Transportern (mit ATP-bindender Kassette) für Untersuchungen mittels Elektronenspinresonanz-Spektroskopie
E.-coli-Extrakt gesamt wurde für die Herstellung von Liposomen genutzt. Es wurde auch für die Charakterisierung der nach Aufreinigung der Membranproteine in verschiedenen Detergens gewonnenen ternären Komplexe verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Das E.coli-Lipidextrakt enthält Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylglycerin und Cardiolipin. Das E. coli-Lipidextrakt dient als Standard für das Phospholipid-Profiling und unterstützt die Identifizierung und taxonomische Gruppierung jeglicher Bakterienproben. Es wird auch für die Herstellung unterstützter Lipid-Doppelschichten verwendet.
Verpackung
30-ml-Braunglasflasche mit schmaler Mündung und Schraubkappe (100500C-1g)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (100500C-100mg)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (100500C-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Variation of the Detergent-Binding Capacity and Phospholipid Content of Membrane Proteins When Purified in Different Detergents
Ilgu H, et al.
Biophysical Journal, 106, 1660-1670 (2014)
Regulation of the Function of the Human ABCG2 Multidrug Transporter by Cholesterol and Bile Acids: Effects of Mutations in Potential Substrate and Steroid Binding Sites
Telbisz A, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 42(4), 575?585-575?585 (2014)
GhoT of the GhoT/GhoS toxin/antitoxin system damages lipid membranes by forming transient pores
Kim JS, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 467-472 (2018)
In vitro systems for Atg8 lipidation
Zens B, et al.
Methods, 75, 37-43 (2015)
Effects of lipid environment on the conformational changes of an ABC importer
Rice AJ, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 8(4), 327-333 (2014)