Wichtige Dokumente
860842P
Avanti
18:0(2R-OH) Sulfo GalCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 860842P, powder
Synonym(e):
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-[2"(R)-hydroxystearyl]-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860842P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860842P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C42H81NO12S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(46)41(49)43-34(35(45)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)33-53-42-39(48)40(55-56(50,51)52)38(47)37(32-44)54-42;/h28,30,34-40,42,44-48H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,43,49)(H,50,51,52);1H3/b
InChIKey
SPENGCIMZSSNON-DADKFROOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)