Wichtige Dokumente
860638P
Avanti
C18 Glucosyl(β) Ceramide-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand 860638P, powder
Synonym(e):
D-glucosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine-d5
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860638P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860638P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+/t35-,36+,37+,39+,40-,4
InChIKey
YMYQEDCYNANIPI-PFHCAOQOSA-N
Anwendung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)