Wichtige Dokumente
860610P
Avanti
N-18:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P, powder
Synonym(e):
N-stearoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860610P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860610P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C36H73NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-35(40)37-33(32-38)36(41)34(39)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-34,36,38-39,41H,3-32H2,1-2H3,(H,37,40)/t33-,34+,36-/m0/s1
InChIKey
IEZRNEGTKRQRFV-LFBNJJMOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
860610P-10MG | 4061835318599 |
860610P-5MG | 4061835318605 |