Wichtige Dokumente
857123P
Avanti
16:0 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); palmitoyl lysophosphatidic acid; PA(16:0/0:0); 16:0 LPA; 110678
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Assay
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 200 mg (857123P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (857123P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)