Wichtige Dokumente
850315C
Avanti
08:0 PC
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
PC(8:0/8:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850315C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850315C
Konzentration
10 mg/mL (850315C-25mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)