Wichtige Dokumente
475750
Bisphenol A-Propoxylatdiglycidylether
PO/phenol 1
Synonym(e):
Bisphenol A bis(propylene glycol glycidyl ether )ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
PO/phenol, 1
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(c1ccc(OCCCOCC2CO2)cc1)c3ccc(OCCCOCC4CO4)cc3
InChI
1S/C27H36O6/c1-27(2,21-5-9-23(10-6-21)30-15-3-13-28-17-25-19-32-25)22-7-11-24(12-8-22)31-16-4-14-29-18-26-20-33-26/h5-12,25-26H,3-4,13-20H2,1-2H3
InChIKey
MROZYFGXESLRQQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
475750-100ML | 4061838140586 |
475750-500ML | 4061838147394 |