Wichtige Dokumente
430234
Bisphenol A-diglycidylether, bromiert
mol wt 350-450 g/epoxide by perchloric acid method
Synonym(e):
4,4′-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol] polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4′-(1-methylethylidene)bis(2,6-dibromophenol), Tetrabromobisphenol A-epichlorohydrin polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
350-450 g/epoxide by perchloric acid method
Kennzeichnungsgrad
48 wt. % Br
Viskosität
1,800 cSt(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-65 °C (lit.)
Übergangstemp.
softening point 55-65 °C (Durrans)
Löslichkeit
a variety of ketone, aromatic hydrocarbon and ether alcohol solvents: soluble
SMILES String
Brc2c(c(cc(c2)C(C)(C)c3cc(c(c(c3)Br)O)Br)Br)O.ClCC1OC1
InChI
1S/C15H12Br4O2.C3H5ClO/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8;4-1-3-2-5-3/h3-6,20-21H,1-2H3;3H,1-2H2
InChIKey
DEGGCMXJUHYWMD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Eigenschaften
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?