Merck
220892
Sigma-Aldrich
1,4-Butandioldiglycidylether
≥95%
Synonym(e):
1,4-Bis(2,3-epoxypropyloxy)butane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
Beilstein:
115238
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
~10 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
InChIKey
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,4-Butanedioldiglycidylether (BDDE) ist ein viskose Flüssigkeit, die von Natur aus hygroskopisch ist. BDDE ist die am häufigsten verwendete homobifunktionale Epoxidverbindung. BDDE kann mit Aminen, Hydroxylen und Sulfhydrylgruppen reagieren und sekundäre Amine, Ether bzw. Thioetherbindungen bilden.
Anwendung
BDDE ist ein Vernetzungsmittel, das eingesetzt wird zur:
  • Herstellung von Amylose, Xylan und Hydroxyethylzellulose
  • Vernetzung von Polyethylenimin, das auch als Lochblockierungsschicht in organischen Solarzellen dient
  • Vernetzung von Hyaluronsäure zu Hydrogelen
  • Aktivierung löslicher Dextranpolymere.
  • Amin- oder hydroxylhaltige bis-Epoxidgerüste werden mit BDDE in Reaktion gebracht und bilden Partikel mit terminalen Epoxidgruppen für Immobilisierungsreaktionen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yasemin Udum et al.
Organic electronics, 15(5), 997-1001 (2014-05-13)
We have developed a hole-blocking layer for bulk-heterojunction solar cells based on cross-linked polyethylenimine (PEI). We tested five different ether-based cross-linkers and found that all of them give comparable solar cell efficiencies. The initial idea that a cross-linked layer is
Wei-Yao Chen et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(16) (2021-08-28)
(1) Background: Obesity is one of the most widespread chronic diseases and increases the risk of several other chronic diseases, especially type 2 diabetes. (2) Methods: Endobarrier is a new medical device what is worn in the small intestines for
Lennart Kenne et al.
Carbohydrate polymers, 91(1), 410-418 (2012-10-10)
Definitions and methods for the quantification of degree of modification and cross-linking in cross-linked hyaluronic acid (HA) hydrogels are outlined. A novel method is presented in which the HA hydrogel is degraded by the enzyme chondroitinase AC and the digest
David Stocks et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 10(9), 974-980 (2011-11-05)
Hyaluronic acid (HA) gels are commonly injected into the skin to lift rhytides and to improve facial appearance. The different processes used in their manufacture and formulation yield products with unique physical characteristics that play an important role in predicting
M M Diogo et al.
Journal of chromatography. A, 849(2), 413-419 (1999-08-24)
The fractionation of Chromobacterium viscosum lipase was performed using a polypropylene glycol-Sepharose gel. The influence of mobile phase composition on the adsorption of lipase on the gel was studied and it was found that the retention of lipase depends on