Wichtige Dokumente
850315P
Avanti
08:0 PC
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
PC(8:0/8:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 200 mg (850315P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850315P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850315P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O)=O
InChIKey
YHIXRNNWDBPKPW-JOCHJYFZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)