Wichtige Dokumente
840857P
Avanti
16:0-18:1 PA
powder
Synonym(e):
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); POPA; PA(16:0/18:1(9Z)); 110616
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 2 × 100 mg (840857P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840857P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840857P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
InChIKey
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in liposomes preparation
- for lipid extraction of mitochondria
- to generate multilamellar phospholipid vesicles
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)