800815C
Avanti
16:0-18:1 DG
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol, chloroform
Synonym(e):
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(16:0/18:1(9Z)/0:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL (800815C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800815C-25mg)
pkg of 1 × 8 mL (800815C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 800815C
Konzentration
2 mg/mL (800815C-10mg)
25 mg/mL (800815C-200mg)
5 mg/mL (800815C-25mg)
Lipid-Typ
neutral glycerides
neutral lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Anwendung
Verpackung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)