Wichtige Dokumente
330715W
Avanti
Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Galactosyl(β) sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (330715W-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
0.50 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
InChIKey
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)