Z743219
Julabo® Bad-Zubehör
drain tap, stainless steel, up to 200 C, for 4, 6, 12, 26 L bath tanks, pack of 1 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8970450
Allgemeine Beschreibung
Drain tap G 1/4 with lever handle, not self sealing, for use with Julabo® cryo compact thermostats.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Temperature range: -30°C to +200°C
- Max. operating pressure: PN 56 bar
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743219-1EA |