Z740639
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 90 mL, O.D. × H 80 mm × 45 mm
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
pack of 6 ea
AD × H
80 mm × 45 mm
Kapazität
90 mL
Schalendurchm. × H
80 mm × 45 mm
Allgemeine Beschreibung
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)