SLW1450/10D
Pyrex® Evaporating dish
320 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1450/10D
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat base
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1450/10D
Höhe
65 mm
Durchmesser
115 mm
Schalendurchm.
115 mm
Kapazität
320 mL
Allgemeine Beschreibung
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to chemical attack and thermal shock
- Flat base
- Curved sides with spout
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)