Z303844
Quickfit® Weithals-Reaktionskolben
capacity 5,000 mL, Spherical
Synonym(e):
FR5LF
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom
wide-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Lid
Spherical
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR 5LF
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
5,000 mL
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z303844-1EA | 4061832829814 |