Merck
Z303887
Quickfit® Flachflansch-Deckel für Reaktionskolben
center joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
DA4/100
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
center joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit DA 4/100
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Flanschbohrung
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Flanschdeckel mit mehreren Schliffanschlüssen. Zur Extraction, zum Rückflusskochen, geeignet für viele verschiedene Rührer. Seitliche Anschlüsse teilweise nach aussen geneigt, Winkel siehe Tabelle. Der Deckel wird mit der Klammer Typ D gesichert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Also known as reflux or bulb condensers• The inner bulb sections provide an increased cooling surface• Ideal for reflux and Soxhlet extraction applications• Supplied with detachable plastic screw thread connectors which allow 9mm bore flexible tubing to be fitted easily and safely
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)