Z693790
LabJaws™ lattice rod S-connector
nickel plated
Synonym(e):
clamp holders, frame connectors
Empfohlene Produkte
Materialien
nickel plated
Hersteller/Markenname
Troemner 916127
Backenkapazität
0-13 mm
Allgemeine Beschreibung
Clamps two lattice rods at a 90° angle and fetures separate adjustment screws for each rod location.
Rechtliche Hinweise
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)