Merck
Z685429
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, with handle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Birmingham metals
L × B × T
110 mm × 13 mm × 10 mm
Kapazität
12 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z685429-1EA4061833413654