Z685372
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, without handle
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Birmingham metals
L × B × T
60 mm × 9 mm × 9 mm
Kapazität
3 mL
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685372-1EA | 4061833571972 |