Merck
Z683329
Binder Trockenschrank der Serie ED
ED 115, AC/DC input 120 V AC
Synonym(e):
drying ovens
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.24
Aufnahme AC/DC
110 V (AC)
Leistungsmerkmale
CSA approved
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ED 115
Parameter
5-300 °C temp. range
Innenraumvolumen
110 L
Innenmaße B × T × H
510 mm × 425 mm × 530 mm
Allgemeine Beschreibung
Trockenöfen mit natürlicher Konvektion, ausreichend zur Sterilisation und für alle Trockenanwendungen, bei denen es nicht auf schnelle Trocknung oder lange Trocknungszeiten ankommt. Ebenfalls bestens geeignet als Wärmeschrank.
  • Öfen der Baureihe APT-Line mit Vorheizkammer-Technologie
  • Digitale Temperatureinstellung mit Rampenfunktion
  • Sicherheitsklasse 2
  • 2 verchromte Einlegeböden
  • Einstellbare Ventilation mit Lüftungsanschluß, Durch. 50 cm, mit Klappe und Lüftungsschlitzen vorne.
ED115 comes with USB port for recording data
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)