Merck
Z603929
Binder drying oven E28 series
E28, without safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
Binder 9010-0001, Binder model E28
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.76
Aufnahme AC/DC
230 V (AC)
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
without safety device CI.1
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
E28
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
60-230 °C temp. range
L × B × H
402 mm × 580 mm × 425 mm
Kapazität
28 L
Volumen
28 L
28000 mL
Gewicht
16 kg
Allgemeine Beschreibung
Robuste, kompakte Geräte mit hydraulisch-mechanischer Klappensteuerung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z603929EU-1EA
Z603929-1EA
Z603929CH-1EA
Z603929GB-1EA