Merck
Z603945
Binder Trockenschrank der Serie ED
ED 115, RS422 interface: no, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
drying ovens
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.76
Aufnahme AC/DC
230 V (AC)
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ED 115
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
L × B × H
645 mm × 834 mm × 702 mm
Innenraumvolumen
115 L
Gewicht
60 kg
Allgemeine Beschreibung
Trockenöfen mit natürlicher Konvektion, ausreichend zur Sterilisation und für alle Trockenanwendungen, bei denen es nicht auf schnelle Trocknung oder lange Trocknungszeiten ankommt. Ebenfalls bestens geeignet als Wärmeschrank.
  • Öfen der Baureihe APT-Line mit Vorheizkammer-Technologie
  • Digitale Temperatureinstellung mit Rampenfunktion
  • Sicherheitsklasse 2
  • 2 verchromte Einlegeböden
  • Einstellbare Ventilation mit Lüftungsanschluß, Durch. 50 cm, mit Klappe und Lüftungsschlitzen vorne.
Sonstige Hinweise
ED115 comes with USB port for recording data
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)