Z676764
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 200, Hinged rack
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 200
Verpackung
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2069-05-HR
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
200 μL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)